missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bezafibrate 1-O-beta-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bezafibrate 1-O-beta-Glucuronide |
| CAS | 72156-77-5 |
| Molekylformel | C25 H28 Cl N O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-[2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate] β-D-Glucopyranuronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28ClNO10/c1-25(2,24(34)36-23-19(30)17(28)18(29)20(35-23)22(32)33)37-16-9-3-13(4-10-16)11-12-27-21(31)14-5-7-15(26)8-6-14/h3-10,17-20,23,28-30H,11-12H2,1-2H3,(H,27,31)(H,32,33)/t17-,18-,19+,20-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 537.943 |
| Formel vikt | 537.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?