Läs mer
Bezafibrat, 98+%
Beskrivning
En peroxisomproliferator-aktiverad receptoragonist och hypolipidemisk agent
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bezafibrate |
| Smältpunkt | 183°C to 186°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Merck Index | 14,1195 |
| Formel vikt | 361.82 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Powder |
Säkerhet och hantering
- Bezafibrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate
RUO– Endast forskningsanvändning