Läs mer
Bezafibrate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bezafibrate-d4 |
| CAS | 1189452-53-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H16D4ClNO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-{4-[2-(4-Chlorobenzamido-d4)ethyl]phenozy}-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | ClC1=C([2H])C([2H])=C(C(NCCC2=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C2)=O)C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[4-[2-[(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.84 |
| Visa mer |