Läs mer
Bezafibrate-d6 (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bezafibrate D6 (dimethyl D6) |
| CAS | 1219802-74-0 |
| Molekylformel | C19 2H6 H14 Cl N O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Bezafibrate D6 (dimethyl D6), 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10 H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.86 |
| Formel vikt | 367.1457 g/mol |
| Visa mer |