Läs mer
Bezafibrate EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Bezafibrate EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 41859-58-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H24 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bezafibrate Imp. D (EP), Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClNO4/c1-4-26-20(25)21(2,3)27-18-11-5-15(6-12-18)13-14-23-19(24)16-7-9-17(22)10-8-16/h5-12H,4,13-14H2,1-3H3,(H,23,24) |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Visa mer |