Läs mer
Bezafibrate Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClNO4/c1-4-26-20(25)21(2,3)27-18-11-5-15(6-12-18)13-14-23-19(24)16-7-9-17(22)10-8-16/h5-12H,4,13-14H2,1-3H3,(H,23,24) |
| Formel vikt | 389.1394 |