missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bezafibrate Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Bezafibrate Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bezafibrate Isopropyl Ester |
| CAS | 153758-85-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bezafibrate Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H26 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bezafibrate Isopropyl Ester, 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methyl-propanoic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClNO4/c1-15(2)27-21(26)22(3,4)28-19-11-5-16(6-12-19)13-14-24-20(25)17-7-9-18(23)10-8-17/h5-12,15H,13-14H2,1-4H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?