Läs mer
Bezafibrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bezafibrate |
| CAS | 41859-67-0 |
| Molekylformel | C19 H20 Cl N O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| LEDER | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-[2-[(4-klorobenzoyl)amino]etyl]fenoxi]-2-metylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.82 |
| Formel vikt | 361.1081 |