Läs mer
Bezafibrate, TRC
Produktkod. 30343477
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343477 1 g
1 options
Produktkod. 30343477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3410001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Molekylformel C19 H20 Cl N O4
Kvantitet 1 g
Synonym 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
LEDER CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-[2-[(4-klorobenzoyl)amino]etyl]fenoxi]-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 361.82
Formel vikt 361.1081