Läs mer
BINDER™ BF 115 Standard Inkubator, 114 L
Produktkod. 15672116 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Antal platser:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
15672116 1 Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15672116 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100315
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
BF 115 standardinkubatorn är lämplig för alla skonsamma inkubationsapplikationer, särskilt under full belastning och stora batchgenomströmningar. Denna inkubator är extremt homogen och har snabba återhämtningstider.
  • Temperaturintervall från omgivningstemperatur plus 8 °C upp till 100 °C
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Forcerad konvektion
  • Kontroller med LCD-display
  • Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Staplingsbar
  • Klass 3.1 integrerad temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • USB port för inspelning av data
  • Utan fuktkontroll
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 30,1 gal.
Beskrivning BF115-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-inkubatorer med forcerad konvektion, 112 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 114 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Tvingad, APT. Linjeteknik
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LCD
Modell BF115
Temperaturnoggrannhet ≤±0,2° vid 37 °C
Mått (D x B x H) Inredning 380 x 550 x 550 mm
Depth (engelska) Interiör 15 tum
Djup (metrisk) interiör 380 mm
Vikt (engelska) 119 lb.
Vikt (metrisk) 54 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz , 400 W
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz