Läs mer
BF738735, MedChemExpress
Produktkod. 16492628
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492628 5 mg -
16480429 10 mg 10mg
16404096 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492628 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00426
MedChemExpress BF738735 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KIIIβ) inhibitor with an IC50 of 5.7 nM.
BF738735 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KIIIβ) inhibitor with an IC50 of 5.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BF738735
CAS 1436383-95-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19FN4O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (293.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(C2=C(C)N=C3C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=NC=CN32)C=C1F
Molekylvikt (g/mol) 426.46
Formel vikt 426.46
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus