missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BFH772, MedChemExpress

Produktkod. 16445747
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16445747 5 mg
16444316 100 mg
16443008 10 mg
16439576 50 mg
16402586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16445747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100419

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.

BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BFH772
CAS 890128-81-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H16F3N3O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC=CC3=CC(OC4=NC=NC(CO)=C4)=CC=C32
Molekylvikt (g/mol) 439.39
Formel vikt 439.39
Procent renhet 96.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.