Läs mer
HUBER BFT5 kyld värmebadscirkulator
Produktkod. 13342099
Höjd (metrisk):
911 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13342099
Brand: HUBER 2041.0001.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med BFT5 erbjuder vi en speciell värme- och kyltermostat för Beer-Forcing-testet. Enheten är utrustad med en programmerare för automatiska temperaturcykler. Ändring av temperaturen mellan 0 och 60° C i en cykeltid på 24 timmar uppnås artificiell åldring av ölet.
BFT5 med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Kylt värmebad
  • Temperaturområde: -40 °C till 80 °C
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,9kW
  • Värmekapacitet: 2kW
  • Strömförsörjning: 230V 1∼ 50/60Hz
Specifikationer
Kylkapacitet 20 °C vid 1,2 kW, 0 °C vid 0,9 kW, -20 °C (vid 0,35 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde -40 °C till +80 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 2 kW
Modell BFT5
Pumpkapacitet 22 l/min. (0,4 bar tryck)
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 460 mm
Höjd (metrisk) 911 mm
Vikt (metrisk) 76 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz