Läs mer
Gibco™ BG-11 Media, optimerad för cyanobakterier
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12383553
Change view
Kvantitet:
1 L
6 L
Förpackningsstorlek:
6000ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12383553 1 L Varje
12073479 6 L 6000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12383553 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1379901
Edge
BG-11 Media, optimerad för cyanobakterier
Gibco™ BG-11 Media är optimerad för tillväxt och underhåll av utvalda cyanobakterier inklusive Synechococcus elongates . Formuleringen levereras färdig att använda vid 1X för att låta dig undvika mödosamma medieberedningssteg.
Varje Gibco™ BG-11 Media kommer i den prisbelönta Gibco™ flaska designad för enklare användning i biosäkerhetsskåpet, minimerar risken för kontaminering och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent. Tillsammans resulterar den överlägsna förpackningen och kvaliteten, större tillförlitligheten och förbättrade konsistensen i cyanobakteriekulturen i bättre total effektivitet och mer robusta data (Fig. 1, 2).
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Gibco™ BG-11 Growth Media innehåller:
•  1 L Gibco™ BG-11 Media— Förvara vid 4° C
Form Vätska
Medietyp Alg Media
Beredningsmetod Ingen (färdig att använda)
Produkttyp Mikrobiologimedia
Målorganismklass Cyanobakterier
Kvantitet 1 L