Beskrivning
- Kräver spännskiva som medföljer enheten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slanghållare |
| För användning med (applikation) | Bead Beating |
| För användning med (utrustning) | Bead Genie |
| Håller | 12 x 1,5 eller 2,0 ml rör |
| Modell | PP-B100-404 |
| Förpackningsmängd | 1 st |