Läs mer
BG45, MedChemExpress
Produktkod. 16477598
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477598 10 mg
16463617 50 mg
16410078 5 mg
16407526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477598 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18712
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).
BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BG45
CAS 926259-99-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H10N4O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (224.07 mM)
LEDER O=C(C1=NC=CN=C1)NC2=CC=CC=C2N
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Formel vikt 214.22
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death