Läs mer
BG45, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 926259-99-6 |
| Molekylformel | C11H10N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BG45, N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O/c12-8-3-1-2-4-9(8)15-11(16)10-7-13-5-6-14-10/h1-7H,12H2,(H,15,16) |
| LEDER | Nc1ccccc1NC(=O)c2cnccn2 |
| IUPAC-namn | N-(2-aminophenyl)pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.0855 |