Läs mer
BG45, TRC
Produktkod. 30332605
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30332605 25 mg
1 options
Produktkod. 30332605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB36650025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide
CAS 926259-99-6
Molekylformel C11H10N4O
Kvantitet 25 mg
Synonym BG45, N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O/c12-8-3-1-2-4-9(8)15-11(16)10-7-13-5-6-14-10/h1-7H,12H2,(H,15,16)
LEDER Nc1ccccc1NC(=O)c2cnccn2
IUPAC-namn N-(2-aminophenyl)pyrazine-2-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Formel vikt 214.0855