Läs mer
BGB-102, MedChemExpress
Produktkod. 16459327
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459327 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16459327 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15732
MedChemExpress BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.
BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BGB-102
CAS 807640-87-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25BrN4O2
Kvantitet 5 mg
Synonym JNJ-26483327
LEDER CN1CCCCCOC(C(OC)=C2)=CC3=C2N=CN/C3=N\C4=CC(Br)=CC=C4C1
Molekylvikt (g/mol) 457.36
Formel vikt 457.36
Procent renhet 97.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease