Läs mer
Tocris Bioscience™ BGC 20-761
Beskrivning
Selective, high affinity 5-HT6 antagonist (Ki = 20 nM). Reverses the amnesic effects of scopolamine (Cat. No. 1414) and enhances memory consolidation in a rat model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BGC 20-761 |
| CAS | 17375-63-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C19H22N2O |
| Formel vikt | 294.39 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.398 |