Läs mer
BGG463, MedChemExpress
Beskrivning
BGG463 (K03859) is an orally active type II CDK2 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BGG463 |
| CAS | 890129-26-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H29F3N6O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | K03859 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.05 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C2C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=CC2=CC=C1)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 578.58 |
| Visa mer |