Läs mer
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μ L)
Produktkod. 10141330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10141330 500 U -
10111240 2 500 U 2500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10141330 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 SEK
    227.65 SEK / 500 enheter
    Save 25.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klipp vid A^GATCT-ställen med BglII-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 C °i O-buffert.
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
Inkubatortemperatur 37 °C
Kvantitet 500 U
Produkttyp BglII