missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BGP-15, MedChemExpress
Beskrivning
BGP-15 is a PARP inhibitor, with an IC50 and a Ki of 120 and 57 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BGP-15 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 66611-37-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H24Cl2N4O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (284.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 11.33 mg/mL (32.25 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | N=C(C1=CC=CN=C1)NOCC(O)CN2CCCCC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?