missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BGT 226, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-3-methyl-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2H-Imidazo[4,5-c]quinolin-2-one (2Z)-2-Butenedioate (1:1) |
| CAS | 1245537-68-1 |
| Molekylformel | C32H29F3N6O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NVP BGT226, NYP-BGT 226, 8-(6-Methoxypyridin-3-yl)-3-methyl-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-2(3H)-one Maleate, BGT 226 |
| LEDER | COc1ccc(cn1)c2ccc3ncc4N(C)C(=O)N(c5ccc(N6CCNCC6)c(c5)C(F)(F)F)c4c3c2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 650.6 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?