missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BHC, mixture of isomers (Alpha:Beta:Gamma:Delta=1:1:1:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HCH (BHC) (technical) |
| CAS | 608-73-1 |
| Molekylformel | C6 H6 Cl6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, BHC, HCH, NSC 11807, NSC 7909, NSC 8093, Hexachlorocyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H |
| LEDER | ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.83 |
| Formel vikt | 287.8601 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?