Läs mer
Keystone Cleanroom Products BHD autoklaverbart omslag
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Behandlad för att ge vatten- och alkoholavstötning
- Våtformad, lätt fiberduk bestående av naturlig trämassa och polyesterfibrer bundna med ett hartsbindemedel
- Tillräcklig mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar
- Innehåller inget naturligt latexgummi
- Bearbetas och packas in ISO Certifierade renrum
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Gamma-, EtO- eller ångsterilisering |
| Material | papper |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Visa mer |