Läs mer
Keystone Cleanroom Products BHD autoklaverbart omslag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17798177 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3 tum
4 tum
6 tum
Bredd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3 tum
4 tum
6 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) unitSize
17798177 1,5 tum 1,5 tum Paket med 3000
17708187 2 tum 2 tum Paket med 3000
17718187 3 tum 3 tum Paket med 3000
17728187 4 tum 4 tum Paket med 3000
17738187 6 tum 6 tum Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17798177 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BHDSHEET01.5X01.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9555.00 SEK
    7406.77 SEK / Paket med 3000
    Save 2148.23 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
När de är fästa med autoklavtejp eller elastiska band, ger dessa BHD autoklaverbara omslag en adekvat mikrobiell barriär från externa föroreningskällor.
  • Designad för ångsterilisering
  • Behandlad för att ge vatten- och alkoholavstötning
  • Våtformad, lätt fiberduk bestående av naturlig trämassa och polyesterfibrer bundna med ett hartsbindemedel
  • Tillräcklig mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Innehåller inget naturligt latexgummi
  • Bearbetas och packas in ISO Certifierade renrum
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Gamma-, EtO- eller ångsterilisering
Material Cellulosa
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) Up to 135°C
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag (heavy-duty)
Längd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (metrisk) 3.8 cm