Läs mer
Keystone Cleanroom Products BHD blå autoklaverbart omslag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17768187 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
8 x 8 tum.
9 x 9 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
18 x 18 tum
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
40 x 40 tum.
45 x 45 tum.
45 x 48 tum.
54 x 54 tum.
54 x 72 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 17768187
Brand: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET1212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
När de fästs med autoklavtejp eller elastiska band, ger Keystone Cleanroom Products Blue BHD-omslag en adekvat mikrobiell barriär från externa föroreningskällor.
  • Designad för ångsterilisering
  • Behandlad för att ge vatten- och alkoholavstötning
  • Våtformad, lätt fiberduk bestående av naturlig trämassa och polyesterfibrer bundna med ett hartsbindemedel
  • Tillräcklig mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Innehåller inget naturligt latexgummi
  • Bearbetas och packas in ISO Certifierade renrum
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Cellulosa
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 12 x 12 tum.
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag (heavy-duty)