Läs mer
Keystone Cleanroom Products BHD blå autoklaverbart omslag
BIOPHARMA
Produktkod. 17798187 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
8 x 8 tum.
9 x 9 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
18 x 18 tum
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
40 x 40 tum.
45 x 45 tum.
45 x 48 tum.
54 x 54 tum.
54 x 72 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17798187 20 x 20 tum. Paket med 1000
17758187 9 x 9 tum. Paket med 1000
17748187 8 x 8 tum. Paket med 1000
17768187 12 x 12 tum. Paket med 1000
17778187 15 x 15 tum. Paket med 1000
17788187 18 x 18 tum Paket med 1000
17708197 24 x 24 tum. Paket med 250
17718197 30 x 30 tum. Paket med 250
17728197 36 x 36 tum. Paket med 250
17738197 40 x 40 tum. Paket med 250
17748197 45 x 45 tum. Paket med 250
17758197 45 x 48 tum. Paket med 250
17768197 54 x 54 tum. Paket med 100
17778197 54 x 72 tum. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17798187 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BHDSHEET2020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10615.00 SEK
    8229.77 SEK / Paket med 1000
    Save 2385.23 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
När de fästs med autoklavtejp eller elastiska band, ger Keystone Cleanroom Products Blue BHD-omslag en adekvat mikrobiell barriär från externa föroreningskällor.
  • Designad för ångsterilisering
  • Behandlad för att ge vatten- och alkoholavstötning
  • Våtformad, lätt fiberduk bestående av naturlig trämassa och polyesterfibrer bundna med ett hartsbindemedel
  • Tillräcklig mikrobiell barriär
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Innehåller inget naturligt latexgummi
  • Bearbetas och packas in ISO Certifierade renrum
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Cellulosa
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 20 x 20 tum.
Längd (engelska) 20 tum
Bredd (engelska) 20 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag (heavy-duty)
Längd (metrisk) 50.8 cm
Bredd (metrisk) 50.8 cm