Läs mer
Keystone Cleanroom Products BHD blå autoklaverbart omslag
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
8 x 8 tum.
9 x 9 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
18 x 18 tum
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
40 x 40 tum.
45 x 45 tum.
45 x 48 tum.
54 x 54 tum.
54 x 72 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Behandlad för att ge vatten- och alkoholavstötning
- Våtformad, lätt fiberduk bestående av naturlig trämassa och polyesterfibrer bundna med ett hartsbindemedel
- Tillräcklig mikrobiell barriär
- Motstår rivning och punkteringar
- Innehåller inget naturligt latexgummi
- Bearbetas och packas in ISO Certifierade renrum
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Cellulosa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Visa mer |