Läs mer
BHPI, MedChemExpress
Beskrivning
BHPI is a potent inhibitor of nuclear estrogen-ERα-regulated gene expression
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BHPI |
| CAS | 56632-39-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 120 mg/mL (362.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC=C2C)C1(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.36 |
| Formel vikt | 331.36 |
| Visa mer |