Läs mer
BI 01383298, MedChemExpress
Beskrivning
BI 01383298 is a potent inhibitor of the sodium-citrate co-transporter (SLC13A5) that is highly expressed in the liver.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI 01383298 |
| CAS | 2227549-00-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19Cl2FN2O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 37.5 mg/mL (84.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1CCN(S(=O)(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CC1)NCC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.34 |
| Formel vikt | 445.34 |
| Visa mer |