Läs mer
BI-1347, MedChemExpress
Beskrivning
BI-1347 is a potent CDK8 inhibitor extracted from patent WO2017202719A1, product I-003, has an IC50 of 1.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI-1347 |
| CAS | 2163056-91-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H20N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (350.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=CC=C(C3=CN=CC4=C3C=CC=C4)C=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vikt | 356.42 |
| Visa mer |