Läs mer
BI 224436, MedChemExpress
Produktkod. p-200097893
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16487518
Brand: Medchem Express HY18595
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BI 224436 is a novel HIV-1 noncatalytic site integrase inhibitor with EC50 values of less than 15 nM against different HIV-1 laboratory strains.
BI 224436 is a novel HIV-1 noncatalytic site integrase inhibitor with EC50 values of less than 15 nM against different HIV-1 laboratory strains.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BI 224436
Fysisk form Solid
CAS 1155419-89-8
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H26N2O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.99 mM)
LEDER CC1=C([C@@H](C(O)=O)OC(C)(C)C)[C@@]([C@@]2=CC=C3C4=C2N=CC=C4CCO3)=C5C(C=CC=C5)=N1
Molekylvikt (g/mol) 442.51
Formel vikt 442.51
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.