Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI-2536 |
| CAS | 755038-02-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C28 H39 N7 O3 |
| Formel vikt | 521.66 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Reagent |
| Renhet | 95% |