Läs mer
BI 2536, MedChemExpress
Beskrivning
BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI 2536 |
| CAS | 755038-02-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H39N7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (124.60 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (47.92 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl) |
| LEDER | O=C1[C@H](N(C2=C(N1C)C=NC(NC3=CC=C(C(NC4CCN(C)CC4)=O)C=C3OC)=N2)C5CCCC5)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.65 |
| Formel vikt | 521.65 |
| Visa mer |