missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BI-3802, MedChemExpress

Produktkod. p-200099983
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16476947

Brand: Medchem Express HY108705

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BI-3802 is a highly potent BCL6 degrader and inhibits the Bric-à-brac (BTB) domain of BCL6 with an IC50 of ≤3 nM. BI-3802 induces the polymerization of BCL6 and promotes BCL6 degration depended on E3 ligase SIAH1. BI-3802 has antitumor activity.

BI-3802 is a highly potent BCL6 degrader and inhibits the Bric-à-brac (BTB) domain of BCL6 with an IC50 of ≤3 nM. BI-3802 induces the polymerization of BCL6 and promotes BCL6 degration depended on E3 ligase SIAH1. BI-3802 has antitumor activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BI-3802
Fysisk form Solid
CAS 2166387-65-9
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29ClN6O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CN=C(N2C[C@H](C)C[C@H](C)C2)N=C1NC3=CC(C=C(OCC(NC)=O)C(N4C)=O)=C4C=C3
Molekylvikt (g/mol) 484.98
Formel vikt 484.98
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.