Läs mer
BI-3812, MedChemExpress
Beskrivning
BI-3812 is potent and efficacious BCL6 inhibitor, inhibiting the BTB domain of BCL6, with an IC50 of ≤3 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI-3812 |
| CAS | 2166387-64-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H32ClN7O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (37.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CN=C(N2CCC(C(N(C)C)=O)CC2)N=C1NC3=CC(C=C(OCC(NC)=O)C(N4C)=O)=C4C(OC)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.03 |
| Formel vikt | 558.03 |
| Visa mer |