Learn More
Tocris Bioscience™ BI 4394
Description
BI 4394 is a highly potent and selective MMP-13 inhibitor (IC50 = 1 nM). BI 4394 inhibits the degradation of isolated bovine nasal cartilage explants (IC50 = 31 nM). It shows high selectivity (>1000 fold) for MMP-13 over other MMPs. In vivo, BI 4394 decreases the mean arthritic score vs control in a murine model of rheumatoid arthritis, when administered at a dose of 100 mg/kg over a 14-day period. BI 4394 is orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl 5-[3-[[[(4-carboxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-indole-2-carboxylate |
| CAS | 1222173-37-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Synthetic Metalloprotease Inhibitors |
| Molekylformel | C24H22N4O5 |
| Renhet | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?