Läs mer
BI-4464, MedChemExpress
Produktkod. 16495178
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495178 10 mg 10mg
16465876 100 mg -
16447907 5 mg -
16411407 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495178 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY124625
MedChemExpress BI-4464 is a highly selective ATP competitive inhibitor of PTK2/FAK, with an IC50 of 17 nM. A PTK2 ligand for PROTAC.
BI-4464 is a highly selective ATP competitive inhibitor of PTK2/FAK, with an IC50 of 17 nM. A PTK2 ligand for PROTAC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BI-4464
CAS 1227948-02-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H28F3N5O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (30.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1CCN(C)CC1)C2=CC=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(OC4=CC=CC(CC5)=C4C5=O)=N3)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 555.55
Formel vikt 555.55
Procent renhet 99.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease