Läs mer
BI-671800, MedChemExpress
Beskrivning
BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI-671800 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1093108-50-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26F3N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 135 mg/mL (269.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CC1=C(N(C)C)N=C(CC2=CC=C(NC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)C=C2)N=C1N(C)C |
| Visa mer |