Läs mer
BI 689648, MedChemExpress
Beskrivning
BI 689648 is a novel, highly selective aldosterone synthase inhibitor which can inhibit CYP11B1 and CYP11B2 with IC50s of 310 and 2.1 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI 689648 |
| CAS | 1633009-87-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 30 mg/mL (100.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(N1CCCC2=C1N=CC(C3=CC(COC)=CN=C3)=C2)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.34 |
| Formel vikt | 298.34 |
| Visa mer |