Läs mer
Tocris Bioscience™ BI-6901
Beskrivning
BI-6901 is a potent and selective CCR10 antagonist (IC50 = 1 - 25 nM). BI-6901 inhibits CCL27-dependent chemotaxis of Ba/F3 cells (IC50 = 1 nM) and reduces inflammation in a DNFB-stimulated animal model of contact hypersensitivity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1 R)-3-(2-Cyano-1 H-pyrrol-1-yl)-1-[(4-methyl-1-piperidinyl)carbonyl]propyl]-1 H-indole-4-sulfonamide |
| CAS | 2040401-92-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Chemokine Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C23H27N5O3S |
| Renhet | 0.98 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?