Läs mer
BI-7273, MedChemExpress
Beskrivning
BI-7273 is a selective, and cell-permeable BRD9 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 19 and 0.75 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BI-7273 |
| CAS | 1883429-21-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)CC1=C(OC)C=C(C(C2=C3C=NC=C2)=CN(C)C3=O)C=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vikt | 353.41 |
| Visa mer |