Läs mer
BI-78D3, MedChemExpress
Produktkod. 16482886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482886 25 mg
16456607 5 mg
16450247 50 mg
16434926 100 mg
16403888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16482886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10366
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress BI-78D3 functions as a substrate competitive inhibitor of JNK, inhibit the JNK kinase activity (IC50=280 nM).
BI-78D3 functions as a substrate competitive inhibitor of JNK, inhibit the JNK kinase activity (IC50=280 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BI-78D3
CAS 883065-90-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H9N5O5S2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (263.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)C(SC4=NC=C([N+]([O-])=O)S4)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 379.37
Formel vikt 379.37
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease