missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ BI 9321
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18717696
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18717696 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18717696 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6665/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Nuclear receptor-binding SET domain (NSD) 3 antagonist; selectively binds PWWP1 domain

BI 9321 is a nuclear receptor-binding SET domain (NSD) 3 antagonist (IC50 = 1.2 μM). Selectively binds the PWWP1 domain of NSD3 (Kd = 166 nM). Antagonizes the interaction of H3 with NSD3-PWWP1 in U2OS cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material

(4-(5-(7-Fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylphenyl)methanamine trihydrochloride

CAS 2387510-87-2
Kvantitet 5 mg
Löslighet water to 100 mM; DMSO to 100 mM
Molekylformel C22H21FN4.3HCl
Formel vikt 469.81
Fysisk form Solid
Färg Yellow
Produkttyp Antagonist
Renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.