missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ BI 9564

Beskrivning
BI 9564 is a potent and selective BRD9 and BRD7 inhibitor (Kd values are 14 and 239 nM, respectively). Exhibits selectivity for BRD9/7 over 48 other bromodomains, 324 kinases and 55 GPCRs. Inhibits proliferation of AML cell lines in vitro and reduces AML tumor xenograft growth in vivo. Cell permeable and orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(Dimethylamino)methyl]-2,5-dimethoxyphenyl]-2-methyl-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-1-one |
| CAS | 1883429-22-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Bromodomain Inhibitors |
| Molekylformel | C20H23N3O3 |
| Formel vikt | 353.41 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?