missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BI-9627, MedChemExpress

Produktkod. 16439937
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16439937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18071

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BI-9627 is potent sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor, with IC50s of 6 and 31 nM in intracellular pH recovery (pHi) and human platelet swelling assays, respectively.

BI-9627 displays >30-fold selectivity against NHE2 and with no measurable inhibitory activity against the NHE3 isoform. BI-9627 shows low DDI (drug-drug interaction) potential, excellent pharmacokinetics in rat and dog, and remarkably potent activity in the isolated heart model of ischemia-reperfusion injury.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BI-9627
CAS 1204329-34-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H19F3N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (280.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(NC(C1=CC=C(C2CCN(C(C)=O)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)=O)=N
Molekylvikt (g/mol) 356.34
Formel vikt 356.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.