Läs mer
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Nedsänkningshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7.5
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Tungviktsbeständighet mot salter och rengöringsmedel
- Kvalitetsflockfoder i ren bomull för att minska risken för hudirritation
- Med präglad pastillfinish, grön och gul till färgen
- Stark och hållbar, med utmärkt grepp på vått eller torrt sätt
- Idealisk för flygplansmontering, batteri- och elektroniktillverkning och kemisk industri
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Manschettmaterial | Neopren |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Blue |
| Latexfri | Nej |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 11 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.68 mm |
| Visa mer |