Läs mer
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Nedsänkningshandskar
Produktkod. p-8005020 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7.5
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11731573
Brand: Ansell™ 87900080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med en latex/neoprenblandning för pålitligt skydd mot ett mycket brett spektrum av kemikalier. Ansell Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Immersion Handskar är dubbeldoppade för dubbelt skydd.
  • Heavyweight resistance to salts and detergents
  • Quality flocklining in pure cotton to help reduce the risk of skin irritation
  • With embossed lozenge finish, green and yellow in color
  • Strong and durable, with excellent wet or dry grip
  • Ideal for aircraft assembly, battery and electronic manufacture, and the chemical industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Rubber Latex
Manschettmaterial Neoprene
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Natural Rubber Latex
Färg Green
Latexfri No
Material Rubber Latex
Palmtjocklek (engelska) 0.0268 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.68 mm
Produkttyp Immersion Gloves
Storlek 7.5
Tjocklek (engelska) 0.68 mm
Tjocklek (metrisk) 0.68 mm
Färg på handskemanschett Yellow
Handske manschettstil Straight
Liner material Cotton Flocking
Kvantitet 12 Pairs
Motståndskraftig mot Salts and detergents resistant
Serie 87-900